Merck
CDS020059
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6F2N2
分子量:
144.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
Nc1cc(F)c(F)cc1N
InChI
1S/C6H6F2N2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2
InChI Key
PPWRHKISAQTCCG-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS020059-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rena Boerhan et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(32), 12177-12185 (2019-07-25)
Ru(ii) polypyridine complexes which can undergo photo-induced ligand dissociation and subsequent DNA covalent binding may potentially serve as photoactivated chemotherapeutic (PACT) agents. In this paper, three fluorinated dppz ligand coordinated Ru(ii) complexes (2-4) containing four monodentate pyridine ligands were studied.