Merck
D22908
Sigma-Aldrich
9,10-ジアミノフェナントレン
97%
別名:
9,10-フェナントレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥55,100
¥55,100
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥55,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12N2
CAS番号:
分子量:
208.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥55,100
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
164-166 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1c(N)c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H12N2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H,15-16H2
InChI Key
VPRFQZSTJXHBHL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D22908-250MG:
D22908-1G:
D22908-BULK:
D22908-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kimberley J Davis et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(38), 13573-13591 (2018-09-13)
Two different series of nickel Schiff base complexes were prepared as part of a study aimed at discovering new compounds with high affinity and selectivity for quadruplex DNA (qDNA). The new complexes were prepared by modification of a literature method