Merck
422649
Sigma-Aldrich
4,5-ジクロロフタロニトリル
99%
別名:
1,2-Dichloro-4,5-dicyanobenzene, 4,5-Dichloro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4,5-Dichloro-1,2-dicyanobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-Dicyano-1,2-dichlorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H2-1,2-(CN)2
CAS番号:
分子量:
197.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
180-184 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cc(C#N)c(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H2Cl2N2/c9-7-1-5(3-11)6(4-12)2-8(7)10/h1-2H
InChI Key
SRIJSZQFAMLVQV-UHFFFAOYSA-N
詳細
4,5-ジクロロフタロニトリル(4,5-ジクロロ-1,2-ジシアノベンゼン)はフタロニトリル誘導体です。4,5-ジクロロ-1,2-ベンゼンジカルボキシアミドから合成され、1H, 13C-NMRおよびIRによって特徴が明らかにされています。 4,5-ジクロロフタロニトリルは、O-、S-求核剤および酸性-CH含有化合物との塩基触媒求核芳香族置換反応を経て、フタロシアニン合成の前駆体である対応するフタロニトリル誘導体を生成します。
アプリケーション
4,5-ジクロロフタロニトリルは、4,5-bis(3,4-ジメトキシフェニル)フタロニトリルおよび4,5-bis(2,6-ジメトキシフェノキシ)フタロニトリルの合成の反応物として適しています。4,5-ジフェノキシフタロニトリルの合成に使用される場合があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
422649-BULK:
422649-VAR:
422649-5G:4548173148465
422649-1G:4548173148458
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A simple synthesis of 4,5-disubstituted 1,2-dicyanobenzenes and 2,3,9,10,16,17,23,24-octasubstituted phthalocyanines.
Wohrle D, et al.
Synthesis, 194-196 (1993)
Sterically demanded unsymmetrical zinc phthalocyanines for dye-sensitized solar cells.
Giribabu L, et al.
Dyes and Pigments, 98(3), 518-529 (2013)
Discotic liquid crystals of transition metal complexes 37*: a thermotropic cubic mesophase having Pn m symmetry exhibited by phthalocyanine-based derivatives.
Ichihara M, et al.
Liq. Cryst., 34(5), 555-567 (2007)
A novel route to 4-chloro-5-alkyl-phthalonitrile and phthalocyanines derived from it.
Dincer, HA, et al.
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 8(10), 1204-1208 (2004)
Synthesis and characterization of novel symmetrical phthalocyanines substituted with mono-or bi-macrocycles.
Kandaz M, et al.
Polyhedron, 19(1), 115-121 (2000)