Merck
D71607
Sigma-Aldrich
4,5-ジクロロ-o-フェニレンジアミン
97%
別名:
1,2-ジアミノー4,5-ジクロロベンゼン, 4,5-ジクロロ-1,2-フェニレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,060
25 G
¥39,200
¥9,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,060
25 G
¥39,200
About This Item
化学式:
Cl2C6H2(NH2)2
CAS番号:
分子量:
177.03
Beilstein:
1072811
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
158-164 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2
InChI Key
IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D71607-1G:
D71607-25G:
D71607-25KG:
D71607-BULK:
D71607-VAR:
D71607-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Peter Zöllner et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 38(7), 709-714 (2003-08-05)
The derivatization reaction of the mycotoxin moniliformin with 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene was previously introduced to improve distinctly the sensitivity of an assay applying high-performance liquid chromatography prior to fluorescence detection. In the course of the implementation of this derivatization approach into a
Jin-Aa Oh et al.
Journal of separation science, 40(20), 3958-3968 (2017-08-24)
Malondialdehyde has been used as a biomarker for lipid peroxidation in biological samples. An ultra-high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry method was developed to determine the levels of malondialdehyde in human urine and saliva samples. To select the