Merck
653586
Sigma-Aldrich
4-フルオロ-1,2-フェニレンジアミン
97%
別名:
1,2-ジアミノ-4-フルオロベンゼン, 4-フルオロ-o-フェニレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7FN2
CAS番号:
分子量:
126.13
Beilstein:
2081075
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
94-98 °C
SMILES記法
Nc1ccc(F)cc1N
InChI
1S/C6H7FN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
InChI Key
KWEWNOOZQVJONF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
653586-VAR:
653586-5G:
653586-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Andreas Kiontke et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(16), 3715-3722 (2018-04-14)
Ambient ionization mass spectrometry (AI-MS), the ionization of samples under ambient conditions, enables fast and simple analysis of samples without or with little sample preparation. Due to their simple construction and low resource consumption, plasma-based ionization methods in particular are
Anshul Singh et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 2018, 2467463-2467463 (2018-06-01)
We present an inclusive characterization of the unimetallic and heterobimetallic complexes of copper synthesized using CuCl2 and diamine (4-fluoro 1,2-phenylenediamine) resulting in monometallic complex which further undergoes treatment with organometallic dichlorides of group 4 and 14 in 1 : 2 molar ratio