Merck
649147
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-メチルピロリジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥34,200
¥34,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥34,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11N
CAS番号:
分子量:
85.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥34,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
光学活性
[α]20/D +19°, c = 5 in methanol
屈折率
n20/D 1.4354
bp
97-99 °C (lit.)
密度
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI Key
RGHPCLZJAFCTIK-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
45.0 °F - closed cup
引火点(℃)
7.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
649147-BULK:
649147-1G:
649147-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)