アッセイ
97%
形状
solid
mp
29-33 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChI Key
VINAMCOZNJHNIH-BYPYZUCNSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F
引火点(℃)
29 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
665614-VAR:
665614-1G:
665614-250MG:
665614-BULK:
試験成績書(COA)