Merck
D183806
Sigma-Aldrich
2,5-ジメチルピロリジン, cis体およびtrans体混合物
93%, technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13N
CAS番号:
分子量:
99.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
technical grade
アッセイ
93%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4299 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCC(C)N1
InChI
1S/C6H13N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
ZEBFPAXSQXIPNF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
D183806-500MG:
D183806-100MG:
D183806-BULK:
D183806-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)