Merck
900574
Sigma-Aldrich
(S)-2-Phenylpiperidine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥78,910
¥78,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥78,910
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15N
CAS番号:
分子量:
161.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
¥78,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1[C@@H](CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2/t11-/m0/s1
InChI Key
WGIAUTGOUJDVEI-NSHDSACASA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
900574-1G:
900574-VAR:
900574-5G:
900574-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)