Merck
478059
Sigma-Aldrich
2-メチルピロリジン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11N
CAS番号:
分子量:
85.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
97-99 °C/744 mmHg (lit.)
密度
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
RGHPCLZJAFCTIK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-メチルピロリジンは置換ピロリジンです。Teucrium manghuaense(ニガクサ属)に含まれる主な生物活性化合物の1つです。 硫化NiMo/γ-Al2O3触媒存在下での2-メチルピロリジンの水素化脱窒素が調べられています。
アプリケーション
2-メチルピロリジンは、包接化合物であるノナシル[4158]の合成のゲスト分子として使用される可能性があります。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
37.4 °F - closed cup
引火点(℃)
3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
478059-BULK:
478059-10G:
478059-2G:
478059-VAR:
478059-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Extraction of Teucrium manghuaense and evaluation of the bioactivity of its extract.
Yin G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 10(10), 4330-4341 (2009)
Jennifer Zablocki et al.
Chirality, 32(5), 619-631 (2020-03-11)
An enantiomerically pure (R)-2-methylpyrrolidine-based anilino squaraine crystallizes in two chiral polymorphs adopting a monoclinic C2 and an orthorhombic P21 21 21 structure, respectively. By various thin-film preparation techniques, a control of the polymorph formation is targeted. The local texture of
On the Formation of Pentylpiperidine in the Hydrodenitrogenation of Pyridine.
Wang H and Prins R.
Catalysis Letters, 126(1-2), 1-9 (2008)
Nagaraju Rajana et al.
Journal of chromatographic science, 57(9), 769-777 (2019-09-11)
Acetamide is a potential genotoxic impurity; it should control in drug substance based on daily dosage level. It forms from base-contaminated acetonitrile and by-product of some drug substances. The available methods for acetamide in drug substance and water samples were