Merck
648493
Sigma-Aldrich
2-(4-Formylphenyl)-6-(hydroxymethyl)pyridine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11NO2
CAS番号:
分子量:
213.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
75-79 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(cc1)-c2cccc(CO)n2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-8-10-4-6-11(7-5-10)13-3-1-2-12(9-16)14-13/h1-8,16H,9H2
InChI Key
RZHVETZHBRUIJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
648493-VAR:
648493-1G:
648493-5G:
648493-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ana M Rossi et al.
Cell reports, 37(5), 109932-109932 (2021-11-04)
Inositol 1,4,5-trisphosphate receptors (IP3Rs) are intracellular Ca2+ channels that link extracellular stimuli to Ca2+ signals. Ca2+ release from intracellular stores is "quantal": low IP3 concentrations rapidly release a fraction of the stores. Ca2+ release then slows or terminates without compromising