Merck
V2909
Sigma-Aldrich
2-ビニルナフタレン
greener alternative
95%
別名:
β-ビニルナフタレン, 2-エチルナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,100
25 G
¥71,500
¥19,100
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,100
25 G
¥71,500
About This Item
化学式:
C10H7CH=CH2
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥19,100
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 49
new score: 26
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
<5% methyl alcohol
mp
64-68 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
InChI Key
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ビニルナフタレン(2VNP)は、ナフタレンをアルキル化してI-および2エチルナフタレンとした後、脱水素化または酸化後に脱水化して生成します。 2VNPは、ポリ-(2-ビニルナフタレン)のモノマーです。[1]
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は再設計製品のカテゴリーに属しており、グリーンケミストリーの原則である「廃棄物抑制」、「より安全な溶媒と助剤」と「エネルギー効率のための設計」で重要な改善が示されています。 DOZNスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
アプリケーション
2-ビニルナフタレンは、ポリ(スチレンスルホン酸ナトリウム-co-2-ビニル-ナフタレン)共重合体[2] やポリ(2-ビニルナフタレン-alt-マレイン酸)-graft--ポリスチレンなどのさまざまな共重合体の合成に使用されます。後者は、光活性ポリマーミセルおよびポリスチレンラテックスの安定剤としての用途があります。[3]
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V2909-5KG:
V2909-BULK:
V2909-25G:4548174009529
V2909-VAR:
V2909-1KG:
V2909-5G:4548174009536
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Studies of the antenna effect in polymer molecules. 13 preparation and photophysical studies of poly (sodium styrenesulfonate-co-2-vinylnaphthalene).
Nowakowska MB, et al.
Macromolecules, 22(10), 3903-3908 (1989)
Alger MSM
Polymer Science Dctionary (1989)
Poly (2-vinylnaphthalene-alt-maleic acid)-graft-polystyrene as a Photoactive Polymer Micelle and Stabilizer for Polystyrene Latexes
Cao T, et al.
Macromolecules, 27(25), 7459-7464 (1994)