Merck
458694
Sigma-Aldrich
(ビニルベンジル)トリメチルアンモニウムクロリド
99%
別名:
(ar-ビニルベンジル)トリメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥39,800
250 G
¥79,100
¥39,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥39,800
250 G
¥79,100
About This Item
化学式:
H2C=CHC6H4CH2N(CH3)3Cl
CAS番号:
分子量:
211.73
Beilstein:
3730835
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥39,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H18N.ClH/c1-5-11-6-8-12(9-7-11)10-13(2,3)4;/h5-9H,1,10H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
TVXNKQRAZONMHJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(ビニルベンジル)トリメチルアンモニウムクロリドは、独特なポリマーを生成する重合反応においてモノマーとして一般的に使用される第四級アンモニウム塩です。ビニルベンジル基があるためにラジカル重合および共重合が容易に行え、ポリアクリレート、ポリ酢酸ビニル、スチレンベースのポリマーなどのさまざまなポリマー主鎖への組み込みを行うことができます。これにより得られたポリマーには優れたカチオン特性があり、水処理、製紙、繊維、コーティング、凝集剤、凝固剤、分散剤、結合剤、接着剤、改質剤などの用途に適しています。
アプリケーション
(ビニルベンジル)トリメチルアンモニウムクロリド(VBTA)は以下でモノマーとして使用できます:
  • 分析化学における固相微量抽出に使用されるポリ(AMA-DVB-VBTA)モノリスカラムの合成。
  • リグニン酸化電解槽用の陰イオン交換膜の調製。VBTAは共重合体膜に陰イオン交換機能を与え、膜を介して選択的に陰イオンを通過させます。
生物医学用途向けのポリ(VBTMAC)(ホモポリマー)およびブロックコポリマーの合成にも使用されます。たとえば、以下を調製するためのモノマーとして使用できます:
  • 磁性ナノ粒子とDNAをカプセルに入れるためのポリ[オリゴ(エチレングリコール)メタクリレート]-b ベースのナノ構造。[1]
  • ナノサイズの高分子電解質複合体。
  • 非ウイルスDNA送達システム用のポリ(VBTMAC)のホモおよびブロック共重合体。[2]
その他情報
3-ビニル異性体と4-ビニル異性体の混合物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
458694-BULK:
458694-VAR:
458694-100G:
458694-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poly[oligo(ethylene glycol) methacrylate]-b-poly[(vinyl benzyl trimethylammonium chloride)] Based Multifunctional Hybrid Nanostructures Encapsulating Magnetic Nanoparticles and DNA
Angeliki Chroni, et al.
Polymers, 12 (2020)
Chen Zheng et al.
Polymers, 12(3) (2020-04-03)
By using different conductivity of polyaniline as filler, a kind of poly(ionic liquid)/polyaniline composite particles was synthesized to investigate the influence of dielectric polarization rate difference between filler and matrix on the electrorheological response and flow stability of composite-based electrorheological
Poly(vinyl benzyl trimethylammonium chloride) Homo and Block Copolymers Complexation with DNA
Emi Haladjova, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 120, 2586-2595 (2016)
Jeffrey M Ting et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(11) (2020-06-04)
A series of model polyelectrolyte complex micelles (PCMs) was prepared to investigate the consequences of neutral and zwitterionic chemistries and distinct charged cores on the size and stability of nanocarriers. Using aqueous reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization, we synthesized
Nunzio Cennamo et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(6) (2018-06-08)
A novel Molecularly Imprinted Polymer (MIP) able to bind perfluorinated compounds, combined with a surface plasmon resonance (SPR) optical fiber platform, is presented. The new MIP receptor has been deposited on a D-shaped plastic optical fiber (POF) covered with a
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf