Merck
646164
Sigma-Aldrich
1-(4-Fluorobenzyl)piperazine
97%
別名:
1-[(4-フルオロフェニル)メチル]ピペラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15FN2
CAS番号:
分子量:
194.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
SMILES記法
Fc1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-3-1-10(2-4-11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
InChI Key
OOSZCNKVJAVHJI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下のような、種々の生理活性分子の合成に関わる前駆体です。
  • ケモカイン・アンタゴニスト
  • 細胞毒性および抗マラリア原虫活性をもつピリド[1,2-a]ベンズイミダゾール
  • コリンエステラーゼおよびAβ凝集インヒビターとしてのピリミジン誘導体
  • 抗菌性および抗ウイルス性をもつクロロコウジ酸誘導体
  • EGFRおよびオーロラAキナーゼの阻害剤
  • ニューロキニン-2受容体アンタゴニスト
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
646164-1G:
646164-BULK:
646164-VAR:
646164-5G:
試験成績書(COA)