Merck
637769
Sigma-Aldrich
4-ヨードビフェニル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,370
¥8,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,370
About This Item
化学式:
C6H5C6H4I
CAS番号:
分子量:
280.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
110-114 °C
官能基
iodo
phenyl
SMILES記法
Ic1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9I/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI Key
NXYICUMSYKIABQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
637769-VAR:
637769-25G:4548173989648
637769-5G:4548173989655
637769-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J E Sinsheimer et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 70(5), 546-549 (1981-05-01)
[125I]-4-Iodobiphenyl has been used as a model compound to investigate the in vivo metabolism of iodinated aromatic compounds in the rat. Material balance studies showed that 57.6% of the injected dose was excreted via feces and 41.2% via urine. Distribution
A Parkinson et al.
Biochemical pharmacology, 31(10), 1849-1856 (1982-05-15)
The in vitro metabolism of biphenyl, 4-fluoro-, 4-chloro-, 4-bromo- and 4-iodobiphenyl by cytochrome P-450-dependent monooxygenases was investigated using hepatic microsomes from immature male rats pretreated with phenobarbitone or 3-methylcholanthrene. The major route of metabolism of biphenyl and the 4-halobiphenyls was