Merck
529982
Sigma-Aldrich
2-ヨードビフェニル
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥31,100
¥31,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥31,100
About This Item
化学式:
C6H5C6H4l
CAS番号:
分子量:
280.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥31,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.662 (lit.)
bp
300 °C (lit.)
密度
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
phenyl
SMILES記法
Ic1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9I/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI Key
QFUYDAGNUJWBSM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-Iodobiphenyl is an ortho-halogenated biphenyl that can be synthesized from 2-aminobiphenyl.[1]
アプリケーション
2-Iodobiphenyl may be used in the synthesis of dibenziodolium tosylate by reacting with hydroxy(tosyloxy)iodo] benzene in acetonitrile.[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
529982-BULK:
529982-VAR:
529982-25G:4548173994628
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dicyclic Hydrocarbons. I. 2-Aklylbiphenyls.
Goodman IA and Wise PH.
Journal of the American Chemical Society, 72(7), 3076-3079 (1950)
[Hydroxy (tosyloxy) iodo] benzene, a versatile reagent for the mild oxidation of aryl iodides at the iodine atom by ligand transfer.
Koser GF and Wettach RH.
The Journal of Organic Chemistry, 45(8), 1542-1543 (1980)
Michael Barclay et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(8), 4556-4567 (2019-02-12)
We present a combined theoretical and experimental study on the ionization and primary fragmentation channels of the mono-halogenated biphenyls; 2-chlorobiphenyl, 2-bromobiphenyl and 2-iodobiphenyl. The ionization energies (IEs) of the 2-halobiphenyls and the appearance energies (AEs) of the principal fragments are