Merck
679100
Sigma-Aldrich
メチル 4-ヨード安息香酸
97%
別名:
4-ヨード安息香酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,260
25 G
¥14,500
¥5,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,260
25 G
¥14,500
About This Item
化学式:
IC6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
262.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
112-116 °C
官能基
ester
iodo
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI Key
DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
679100-BULK:
679100-5G:4548173997827
679100-25G:4548173997810
679100-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Murugesan Rajesh et al.
ChemSusChem, 13(9), 2364-2370 (2020-03-20)
The increasing demand for rechargeable batteries induces the development of greener and better devices. Significant advances have been made in the last decade together with a renewed interest in organic electrode materials. Thus, stable electron-donating organic materials are candidates for
Tan L H Doan et al.
Chemistry, an Asian journal, 10(12), 2660-2668 (2015-08-11)
New Zr(IV)- and Hf(IV)-based metal-organic framework photocatalysts, termed VNU-1 and VNU-2 (where VNU = Vietnam National University), were synthesized and their resulting structures fully characterized. By employing a highly π-conjugated linker, namely 1,4-bis(2-[4-carboxyphenyl]ethynyl)benzene, the optical absorption properties were effectively red-shifted