Merck
636584
Sigma-Aldrich
2,4-ジクロロピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,500
¥10,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3Cl2N
CAS番号:
分子量:
147.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
bp
189-190 °C (lit.)
76-78 °C/23 mmHg (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
InChI Key
TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
636584-BULK:
636584-VAR:
636584-5G:
636584-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)