アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.603 (lit.)
bp
128 °C/15 mmHg (lit.)
mp
29-30 °C (lit.)
密度
1.781 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
Clc1ncc(Br)c(Cl)n1
InChI
1S/C4HBrCl2N2/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H
InChI Key
SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
416762-BULK:
416762-1G:
416762-5G:
416762-VAR:
416762-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック