Merck
632775
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine
97%
別名:
1-(Trimethylsilyl)-2-morpholino acetylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NOSi
CAS番号:
分子量:
183.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
bp
88-90 °C/9 mmHg (lit.)
密度
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#CN1CCOCC1
InChI
1S/C9H17NOSi/c1-12(2,3)9-6-10-4-7-11-8-5-10/h4-5,7-8H2,1-3H3
InChI Key
IZXPPXICNCVEFE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
632775-BULK:
632775-1G:
632775-10G:
632775-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)