391638
ジメチル亜ホスホルアミド酸ジクロリド
97%
別名:
(Dichlorophosphanyl)dimethylamine, (Dimethylamino)dichlorophosphine, Dichloro(dimethylamido)phosphorus, Dichloro(dimethylamino)phosphine, Dichloro-N,N-dimethylaminophosphine, N,N-Dimethylphosphoramidous dichloride
サイズを選択してください
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
密度
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2NP/c1-5(2)6(3)4/h1-2H3
InChI Key
XPWWDZRSNFSLRQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
391638-25ML:
391638-BULK:
391638-VAR:
391638-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック