Merck
233803
Sigma-Aldrich
3-(トリメチルシリル)-1-プロパノール
97%
別名:
1-(Trimethylsilyl)-3-propanol, 3-(Trimethylsilyl)-1-propanol, 3-(Trimethylsilyl)propanol, 3-(Trimethylsilyl)propyl alcohol, 3-Hydroxypropyltrimethylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥27,660
¥27,660
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥27,660
About This Item
化学式:
(CH3)3Si(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
132.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥27,660
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
111-112 °C/96 mmHg (lit.)
密度
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C[Si](C)(C)CCCO
InChI
1S/C6H16OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
YNUUCDHAZGAVEZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-(トリメチルシリル)-1-プロパノールは以下に使用されています:
  • スチレンの原子移動ラジカル重合(ATRP)によるテレケリックオリゴマーの合成。[1]
  • β-セレノ-γ-シリルアルコールの調製。[2]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
233803-VAR:
233803-5G:
233803-BULK:
233803-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silicon-controlled rearrangement versus Krief-Reich reaction in ?-seleno-?-silyl alcohols: a new stereoselective synthesis of terminally-substituted allylsilanes.
Sarkar TK and Ghosh SK.
Tetrahedron Letters, 28(18), 2061-2064 (1987)
Synthesis of Telechelic Oligomers via Atom Transfer Radical Polymerization, 1.
Otazaghine B, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(2), 154-164 (2004)
Adam Czajka et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(35), 23869-23877 (2017-07-21)
Presented here are the results for a novel class of hydrocarbon surfactants, termed trimethylsilyl hedgehogs (TMS-hedgehogs), due to the presence of silicon in the tails. By comparing the surface properties of these hybrid hedgehogs to purely hydrocarbon equivalents, links between