Merck
389560
Sigma-Aldrich
フェニルホスホン酸 ジクロリド
technical grade, 90%
別名:
フェニルジクロロホスフィンオキシド, フェニルホスホニルジクロリド, フェニルホスホリルジクロリド, ベンゼンホスホニル クロリド, ベンゼンホスホン酸 ジクロリド, P,P-ジクロロフェニルホスフィン オキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥9,470
500 ML
¥39,500
¥9,470
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥9,470
500 ML
¥39,500
About This Item
化学式:
C6H5POCl2
CAS番号:
分子量:
194.98
Beilstein:
1072240
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,470
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.559 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
密度
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClP(Cl)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
二塩化フェニルホスホン酸(PPDC)は、難燃性を有する有機リン化合物です。[1]
次の用途に使用できます。
  • もうひとつの有機リン酸難燃剤であるPBPP(3,9-ジフェニル-3,9-ジオキサ-2,4,8,10-テトラオキサ-3,9-ジホスファスピロ-5,5-ウンデカン)の合成。[2]
  • ペルフルオロアルキルGrignard試薬からのペルフルオロアルキル(フェニル)ホスホン酸の合成において反応物として。[3]
  • 開環重合によるフェニルホスフィンオキシド含有ベンゾキサジンモノマー合成の出発物質として。[4]
  • チエノピリミジネジオンを4,6-ジクロロチエノピリミジンに変換する塩素化剤として。[5]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
399.2 °F
引火点(℃)
204 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
389560-500ML:
389560-100ML:
389560-VAR:
389560-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thermal degradation properties of wood reacted with diethylchlorophosphate or phenylphosphonic dichloride as potential flame retardants
Ellis WD, et al.
Wood and Fiber Science, 19(4), 439-445 (2007)
A study of the reaction of perfluoroalkyl Grignard reagents with phosphoryl chloride and phenylphosphonic dichloride
Hosein AI and Caffyn AJM
Dalton Transactions, 41(43), 13504-13508 (2012)
Thienopyrimidine-based P2Y12 platelet aggregation inhibitors
Kortum SW, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(20), 5919-5923 (2009)
Synthesis and applications of biscyclic phosphorus flame retardants
Hoang D and Kim J
Polymer Degradation and Stability, 93(1), 36-42 (2008)
Synthesis, characterization and thermal degradation of functional benzoxazine monomers and polymers containing phenylphosphine oxide.
Choi S-W, et al.
Polymer Degradation and Stability, 91(5), 1166-1178 (2006)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf