Merck
79625
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylphosphoramic dichloride
≥98.0% (AT)
別名:
DMPADC, Dimethylamidophosphoric dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NP(O)Cl2
CAS番号:
分子量:
161.95
Beilstein:
969956
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (AT)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.464
bp
77-79 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.362 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
phosphoramide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C2H6Cl2NOP/c1-5(2)7(3,4)6/h1-2H3
InChI Key
YNHXBEVSSILHPI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N,N-Dimethylphosphoramic dichloride can be used as a reagent:
  • For the activation of carboxylic acids.
  • To prepare functionalized β-lactams by reacting with acetic acids and imines.
  • To synthesize phosphoramidic esters by reacting with alcohols in the presence of a base catalyst.
  • To prepare [1,2,4]triazolo[4,3-c][1,3,5,2]triazaphosphinine-5-oxide derivatives by reacting with N-alkyl/aryl-N′-(4H-1,2,4-triazol-3-yl) amidines in the presence of triethylamine.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
79625-VAR:
79625-INTR:
79625-BULK:
79625-50ML:
79625-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A solid supported, rapid and mild synthesis of CWC related phosphoramidates
Shakya P, et al.
Catalysis Communications, 6, 669-673 (2005)
H.J. Liu et al.
Tetrahedron Letters, 4461-4461 (1978)
A new route to [1, 2, 4] triazolo [4, 3-c][1, 3, 5, 2] triazaphosphinine-5-oxides: reactivity of N-alkyl/aryl-n'-(4h-1, 2, 4-triazol-3-yl) amidines with N, N-dimethylphosphoramic dichloride
Hajr A and Marzouki L
Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 34, 157-161 (2020)
Convenient procedures for esterification of carboxylic acids
Hsing-Jang L, et al.
Tetrahedron Letters, 19, 4461-4464 (1978)
F.P. Cossio et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1945-1945 (1987)