Merck
631752
Sigma-Aldrich
4-アミノ-2-(トリフルオロメチル)ベンゾニトリル
97%
別名:
4-シアノ-3-トリフルオロメチルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥3,280
5 G
¥15,600
¥3,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥3,280
5 G
¥15,600
About This Item
化学式:
NCC6H3(CF3)NH2
CAS番号:
分子量:
186.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
141-145 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
InChI Key
PMDYLCUKSLBUHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile can serve as starting material in the synthesis of benzimidazoles, which can act as potential candidates in the treatment of breast cancer due to their ability to inhibit the growth of endothelial cells.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
631752-5G:4548173174389
631752-BULK:
631752-VAR:
631752-1G:4548173174372
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Synthesis, characterization and evaluation of benzimidazole derivative and its precursors as inhibitors of MDA-MB-231 human breast cancer cell proliferation"
Thimmegowda.R.N, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 18(1), 432-435 (2008)