Merck
858919
Sigma-Aldrich
D-プロリン
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
別名:
(R)-ピロリジン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO2
CAS番号:
分子量:
115.13
Beilstein:
80811
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
D-プロリン, ReagentPlus®, ≥99%
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
powder
光学活性
[α]22/D +85.0°, c = 4 in H2O
光学純度
ee: 98% (GLC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
223 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
InChI Key
ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
D-プロリンは、(-)-セクアマミンAおよび(R)-ハルミシンの全合成における重要な出発物質です。
  • キラルなポリオキソメタレート(POM)クラスターの合成のためのリガンドとしても使用できます
  • また、アルデヒドのエナンチオ選択的なα-アミノキシル化における触媒としても使用できます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
858919-1KG:
858919-5G:
858919-VAR:
858919-100MG:
858919-500MG:
858919-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael Meanwell et al.
Science (New York, N.Y.), 369(6504), 725-730 (2020-08-09)
Nucleoside analogs are commonly used in the treatment of cancer and viral infections. Their syntheses benefit from decades of research but are often protracted, unamenable to diversification, and reliant on a limited pool of chiral carbohydrate starting materials. We present
Synthesis of (S)?and (R)?Harmicine from Proline: An Approach Toward Tetrahydro?β?carbolines.
Lood C S and Koskinen A M
European Journal of Organic Chemistry, 2014(11), 2357-2364 (2014)
Total Synthesis of the Securinega Alkaloid (−)-Secu?amamine A.
Liu P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(24), 7562-7563 (2008)
Chiral 3D architectures with helical channels constructed from polyoxometalate clusters and copper?amino acid complexes.
An H Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 118(6), 918-922 (2006)
A Facile and Rapid Route to Highly Enantiopure 1, 2?Diols by Novel Catalytic Asymmetric α?Aminoxylation of Aldehydes.
Zhong G
Angewandte Chemie (International Edition in English), 115(35), 4379-4382 (2003)