Merck
325260
Sigma-Aldrich
グリコール酸メチル
98%
別名:
Hydroxyacetic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyacetate, Methyl 2-hydroxyethanoate, Methyl hydroxyacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
1699571
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.12 (vs air)
蒸気圧
17 mmHg ( 52 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
149-151 °C (lit.)
密度
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CO
InChI
1S/C3H6O3/c1-6-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
InChI Key
GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
触媒としてヘテロポリ酸(HPA)を使用したHCHOのカルボニル化と、その後のメタノールによるエステル化からのグリコール酸メチルの合成が報告されています。グリコール酸メチルのサイズ選択的振動スペクトル法が報告されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
325260-5G:
325260-BULK:
325260-25G:
325260-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Size-selective vibrational spectroscopy of methyl glycolate clusters: comparison with ragout-jet FTIR spectroscopy.
Farnik M, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 6(19), 4614-4620 (2004)
Highly effective synthesis of methyl glycolate with heteropolyacids as catalysts.
Sun Y, et al.
Catalysis Communications, 10(5), 678-681 (2009)
Jong-Ryul Park et al.
Biointerphases, 16(1), 011001-011001 (2021-01-07)
Poly(2-alkyl-2-oxazoline) (PAOx) hydrogels are tailorable synthetic materials with demonstrated biomedical applications, thanks to their excellent biocompatibility and tunable properties. However, their use as injectable hydrogels is challenging as it requires invasive surgical procedures to insert the formed hydrogel into the