安全性情報
612022
Supelco
Nicotine solution
NMR reference standard, 2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2
分子量:
162.23
UNSPSCコード:
12142201
NACRES:
NA.24
グレード
NMR reference standard
analytical standard
組成
TMS, 0.05%
濃度
2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
5 mm × 8 in.
適合性
suitable for NMR (reference standard)
フォーマット
single component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NMR reference standard (2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
数量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
612022-10X8IN-PW:
612022-10X8IN:
612022-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)