安全性情報
612057
Supelco
Nicotine solution
2 mg/mL in methanol-d4 (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥50,900
¥50,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥50,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2
分子量:
162.23
UNSPSCコード:
12142201
NACRES:
NA.24
¥50,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
組成
TMS, 0.05%
品質水準
濃度
2 mg/mL in methanol-d4 (99.8 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
5 mm × 8 in.
適合性
suitable for NMR (reference standard)
フォーマット
single component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
数量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
612057-1EA:
612057-1EA-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)