Merck
609374
Sigma-Aldrich
Sodium azide-1-15N
(terminal N), 98 atom % 15N
別名:
Sodium azide-15N1 (terminal N)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(Na+)(15N≡NN-)
分子量:
66.00
EC Number:
UNSPSCコード:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品609374は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
品質水準
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
95% (CP)
bp
300 °C
mp
275 °C
密度
1.87 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[Na]N=[N+]=[15N-].[Na][15N]=[N+]=[N-]
InChI
1S/2N3.2Na/c2*1-3-2;;/q2*-1;2*+1/i2*1+1;;
InChI Key
CHVYWISGAZDJOG-ZIVIQNEDSA-N
詳細
Sodium azide-1-15N is isotopically labeled analogue of sodium azide.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Brain
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第5類:自己反応性物質
金属のアジ化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
609374-1G-PW:
609374-VAR:
609374-500MG:
609374-500MG-PW:
609374-BULK:
609374-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Klaus Banert et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 59(30), 12315-12320 (2020-03-27)
With the help of selective 15 N labeling experiments, it has been confirmed that nucleophilic attack of azide at iminium-activated organic azides leads to short-lived hexazene intermediates. Such species do not only tend to a cleavage reaction with formation of
Siegfried Eigler et al.
Nanoscale, 5(24), 12136-12139 (2013-10-29)
We present the first example of azide functionalization on the surface of graphene oxide (GO), which preserves thermally unstable groups in GO through the mild reaction with sodium azide in solids. Experimental evidence, by (15)N solid-state NMR and other spectroscopic
Jingzhen Du et al.
Nature communications, 12(1), 5649-5649 (2021-09-26)
Determining the nature and extent of covalency of early actinide chemical bonding is a fundamentally important challenge. Recently, X-ray absorption, electron paramagnetic, and nuclear magnetic resonance spectroscopic studies have probed actinide-ligand covalency, largely confirming the paradigm of early actinide bonding
Christian E Halbig et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(12), 21050-21057 (2015-12-26)
In the last decades, organic azides haven proven to be very useful precursors in organic chemistry, for example in 1,3-dipolar cycloaddition reactions (click-chemistry). Likewise, azides can be introduced into graphene oxide with an almost intact carbon framework, namely oxo-functionalized graphene