Merck
588784
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane-1,4-13C2
99 atom % 13C
別名:
1,4-Butanediamine-1,4-13C2, Putrescine-1,4-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH213CH2CH2CH213CH2NH2
CAS番号:
分子量:
90.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
158-160 °C (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
N[13CH2]CC[13CH2]N
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2/i3+1,4+1
InChI Key
KIDHWZJUCRJVML-CQDYUVAPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
588784-VAR:
588784-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)