Merck
33211
Sigma-Aldrich
カダベリン
purum, ≥97.0% (GC)
別名:
1,5-ジアミノペンタン, 1,5-ペンタンジアミン, ペンタメチレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)5NH2
CAS番号:
分子量:
102.18
Beilstein:
1697256
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥97.0% (GC)
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
n20/D 1.458
bp
178-180 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
溶解性
1 M HCl: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
密度
0.869 g/mL at 20 °C
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2
InChI Key
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カダベリンはジアミンであり、屍体の揮発性有機化合物として報告されています。カブトムシ種の電気生理的検出器(EAG)および行動反応に対する影響において、ヒメヒラタシデムシThanatophilus sinuatus Fabriciusについての研究が行われています。
カダベリンは生体アミンです。Corynebacterium glutamicumによるカダベリン発酵のメカニズムが報告されました。
アプリケーション
カダベリンは、ジアミン無機アニオン[Cl-, SO42-, HPO42-, P2O74-およびFe(CN)64-]複合体の合成におけるジアミンとして使用されています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
33211-VAR-F:
33211-10ML-F:
33211-BULK-F:
33211-INTR-F:
33211-50ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biljana R Cvetković et al.
Food chemistry, 168, 471-477 (2014-08-31)
White cabbage heads cultivar "Futoški" and hybrid "Bravo" were investigated during fermentation process, for 50days, at different temperature regimes (16-18; 18-20; 20-22°C) and salt concentrations 1, 1.5 and 2%. The quantity of biogenic amines (tryptamine, phenylethylamine, putrescine, cadaverine, histamine, serotonine
Electrophysiological and behavioral responses of Thanatophilus sinuatus Fabricius (Coleoptera: Silphidae) to selected cadaveric volatile organic compounds.
Dekeirsschieter J, et al.
Journal of Forensic Sciences, 58(4), 917-923 (2013)
F Konikoff et al.
Liver, 10(3), 173-176 (1990-06-01)
Lithogenicity of human bile is dependent not only on cholesterol saturation, but also on the presence of nucleating and antinucleating factors. Most of the research in this field is directed toward biliary proteins, particularly glycoproteins. In the present study we
Takashi Mimitsuka et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 71(9), 2130-2135 (2007-09-27)
Cadaverine, the expected raw material of polyamides, is produced by decarboxylation of L-lysine. If we could produce cadaverine from the cheapest sugar, and as a renewable resource, it would be an effective solution against global warming, but there has been
Binding of polyanions by biogenic amines. I. Formation and stability of protonated putrescine and cadaverine complexes with inorganic anions.
De Robertis A, et al.
Talanta, 46(5), 1085-1093 (1998)