Merck
615560
Sigma-Aldrich
1,4-Diamino(butane-d8) dihydrochloride
98 atom % D
別名:
1,4-Butane-d8-diamine dihydrochloride, Putrescine-d8 dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CD2)4NH2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
169.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;;
InChI Key
XXWCODXIQWIHQN-VHGLFXLXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
615560-VAR:
615560-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guido Pelletti et al.
Forensic science international, 297, 221-227 (2019-03-05)
Among the several techniques proposed for the estimation of the Post Mortem Interval (PMI), the analysis of odorous amines has been applied in the past, with conflicting results. The aims of this study are: (i) to develop and validate a