Merck
487457
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane-15N2 dihydrochloride
98 atom % 15N
別名:
1,4-Butanediamine-15N2 dihydrochloride, Putrescine-15N2 dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NCH2CH2CH2CH215NH2·2HCl
CAS番号:
分子量:
163.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
Cl.Cl.[15NH2]CCCC[15NH2]
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i5+1,6+1;;
InChI Key
XXWCODXIQWIHQN-IPZVDCBLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
487457-VAR:
487457-BULK:
487457-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)