Merck
809012
Sigma-Aldrich
L-Ornithine-13C5,15N2 hydrochloride
98 atom %, 98% (CP)
別名:
2,5-Diaminopentanoic-13C5,15N2 acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5H1215N2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
175.57
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom %
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+7
SMILES記法
[15NH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1;
InChI Key
GGTYBZJRPHEQDG-DSNAFDLYSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
809012-VAR:
809012-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)