Merck
57903
Sigma-Aldrich
(ヨードメチル)トリメチルシラン
≥99.0% (GC)
別名:
(トリメチルシリル)メチルヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥7,890
25 ML
¥28,300
¥7,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥7,890
25 ML
¥28,300
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCH2I
CAS番号:
分子量:
214.12
Beilstein:
1731485
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
bp
139-141 °C (lit.)
密度
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
C[Si](C)(C)CI
InChI
1S/C4H11ISi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
InChI Key
VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
アリルシランの合成に用いる2-(トリメチルシリル)エチル-トリフェニルホスホニウムヨ-ジドを調製するための出発物質です。[1][2][2+3]-環化付加のための不安定イリドを調製する一連の反応におけるアミドのN-アルキル化に用います。[3]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
57903-VAR:
57903-BULK:
57903-5ML:4548173989549
57903-25ML:4548173989532
57903-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
I. Fleming et al.
Synthesis, 446-446 (1979)
E. Vedejs et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 2170-2170 (1985)
E. Vedejs et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 4773-4773 (1983)
D. Seyferth et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3104-3104 (1977)
Aleksandra Sadowska et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 952-952 (2020-07-28)
Painful intervertebral disc (IVD) degeneration is an age-related process characterized by reduced tissue osmolarity, increased catabolism of the extracellular matrix, and elevated levels of pro-inflammatory molecules. With the aging population and constantly rising treatment costs, it is of utmost importance
資料
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.