Merck
Z283312
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted filter funnel for solid-phase synthesis
capacity 30 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
キャパシティ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With glass frit, 10 to 20 μm porosity, 24/40 top joint, 14/20 side joint, and gas/vacuum inlet with PTFE needle-valve and hose barb.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC