Merck
361747
Sigma-Aldrich
クロロビス(トリメチルシリル)メタン
97%
別名:
ビス(トリメチルシリル)クロロメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥18,600
25 G
¥51,100
¥18,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥18,600
25 G
¥51,100
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]2CHCl
CAS番号:
分子量:
194.85
Beilstein:
1736681
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
57-60 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
C[Si](C)(C)C(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19ClSi2/c1-9(2,3)7(8)10(4,5)6/h7H,1-6H3
InChI Key
XNJGZHVYPBNLEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Chlorobis(trimethylsilyl)methane can be used as a reagent for the preparation of:
  • Para-bis(trimethylsilyl)ethylstyrene (PBTES) monomer, which is used to synthesize corresponding network polymer of styrene.[1]
  • Bis(trimethylsilyl)methyl magnesium chloride (Grignard reagent), which is used in the synthesis of bis(trimethylsilyl) allyl compounds by reacting with alkenyl bromide via the Kumada coupling reaction.[2]
  • N-[Bis(trimethylsilyl)methyl]heterocumulenes.[3]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
361747-1G:
361747-VAR:
361747-5G:
361747-BULK:
361747-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
リチウム granular, 99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
499811
リチウム
David R Williams et al.
Organic letters, 8(20), 4393-4396 (2006-09-22)
Allylation reagents, which possess geminal bis-trimethylsilyl substitution, are readily prepared from E- or Z-alkenyl bromides. The reactivity of 3,3-bis(trimethylsilyl)-2-methyl-1-propene (1) is described and predominantly provides ene reactions with aldehydes to give alcohol 2 in the presence of BF3.OEt2. Alternatively, Sakurai
Synthesis of some silyl mono-and polystyrenes with new properties
Assadi, MG and Hosseinzadeh, F
Designed Monomers and Polymers, 13(2), 181-191 (2010)
Synthesis and Reactivity of N-[Bis (trimethylsilyl) methyl] heterocumulenes
Barbaro G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(19), 6032-6039 (1995)