Merck
574112
Sigma-Aldrich
5-(3,4-Dichlorophenyl)furfural
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H6Cl2O2
CAS番号:
分子量:
241.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C11H6Cl2O2/c12-9-3-1-7(5-10(9)13)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-6H
InChI Key
PSQLTDROSWBPGT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
574112-VAR:
574112-1G:
574112-BULK:
574112-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)