アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.586 (lit.)
bp
112-117 °C (lit.)
密度
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(s1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H2Cl2O2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H
InChI Key
SORSTNOXGOXWAO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- (S)-N-(5-chlorothiophene-2-sulfonyl)-β,β-diethylalaninol
- N-(3-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin-2-yl)-5-chlorothiophene-2-sulfonamide
- 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
544272-1G:
544272-5G:
544272-BULK:
544272-VAR:
アクティブなフィルタ