アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
密度
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-2-5(8)4-6/h1-4H
InChI Key
OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
532738-1G:
532738-5G:
532738-BULK:
532738-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック