Merck
565849
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメチル)ベンゼンスルホニルクロリド
97%
別名:
α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulfonyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl chloride, [p-(Trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl chloride, p-Trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥3,010
5 G
¥10,200
¥3,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥3,010
5 G
¥10,200
About This Item
化学式:
CF3C6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
244.62
Beilstein:
2113604
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
30-34 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
InChI Key
OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride may be used to synthesize β-arylated thiophenes[1] and 2,5-diarylated pyrrole[2]via palladium catalyzed desulfitative arylation of thiophenes and pyrroles, respectively.[1][2]
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride and N-vinylpyrrolidinone in acetonitrile can undergo photo-irradiation with visible light in the presence of Ir(ppy)2(dtbbpy)PF6 ([4,4′-bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridine-N1,N1′]bis[2-(2-pyridinyl-N)phenyl-C]iridium(III)hexafluorophosphate) and disodium phosphate to give the corresponding E-vinyl sulfone.[3]
注意
低融点の固体。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
565849-5G:
565849-BULK:
565849-VAR:
565849-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Benzenesulfonyl chlorides: new reagents for access to alternative regioisomers in palladium-catalysed direct arylations of thiophenes"
Yuan K, et al.
Chemical Science, 5(1), 392-396 (2014)
"C-H Functionalization of Enamides: Synthesis of ?-Amidovinyl Sulfones via Visible-Light Photoredox Catalysis"
Jiang H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(4), 809-813 (2013)
Palladium-Catalysed Direct Desulfitative Arylation of Pyrroles using Benzenesulfonyl Chlorides as Alternative Coupling Partners.
Jin R, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 356(18), 3831-3841 (2014)