Merck
290173
Sigma-Aldrich
3,5-ジフルオロベンズアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,550
¥6,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,550
About This Item
化学式:
F2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
142.10
Beilstein:
2573392
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
密度
1.296 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H
InChI Key
ASOFZHSTJHGQDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The 19F{′H} spectra of 3,5-difluorobenzaldehyde at low temperature in dimethyl ether solution was studied[1].
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
290173-BULK:
290173-25G:
290173-5G:
290173-VAR:
290173-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A positive 6 J (H, CHO) in some meta derivatives of benzaldehyde. A simple model.
Canadian Journal of Chemistry, 67(5), 827-830 (1989)
Rasa Keruckiene et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 16, 1142-1153 (2020-06-20)
Three compounds, bearing a quinazoline unit as the acceptor core and carbazole, dimethyldihydroacridine, or phenothiazine donor moieties, were designed and synthesized in two steps including a facile copper-catalyzed cyclization and a nucleophilic aromatic substitution reaction. The photophysical properties of the