Merck
724254
Sigma-Aldrich
1,4-ベンゾジオキサン-6-スルホニルクロリド
95%
別名:
2,3-ジヒドロ-1,4-ベンゾジオキシン-6-スルホニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,340
¥7,340
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,340
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7ClO4S
CAS番号:
分子量:
234.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,340
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
65-70 °C
SMILES記法
ClS(=O)(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7ClO4S/c9-14(10,11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
InChI Key
JWHSRWUHRLYAPM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
724254-BULK:
724254-VAR:
724254-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)