Merck
227277
Sigma-Aldrich
安息香酸銀
99%
別名:
Silver benzoate (AgOBz), Silver(1+) benzoate, Silver(I) benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥15,400
50 G
¥42,300
¥15,400
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥15,400
50 G
¥42,300
About This Item
化学式:
C6H5CO2Ag
CAS番号:
分子量:
228.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,400
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder or crystals
溶解性
cold water: 385 part(lit.)
alcohol: slightly soluble(lit.)
hot water: soluble (more soluble)(lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
[Ag]OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Ag/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
CLDWGXZGFUNWKB-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
7-メチル-1,5,7-トリアザビシクロ[4.4.0] デカ-5-エン(MTBD)とともに安息香酸銀は、二酸化炭素とさまざまなケトンとを反応させる効率的な触媒システムです。[1]
アプリケーション
安息香酸銀は、トリフェニルスズ安息香酸の合成に使用されます[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
227277-VAR:
227277-50G:
227277-BULK:
227277-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Satoshi Kikuchi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(28), 6989-6992 (2012-06-08)
A catalytic amount of silver benzoate with 7-methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene (MTBD) was an effective catalytic system for the reaction of carbon dioxide with various ketones containing an alkyne group at an appropriate position. These reactions afforded the corresponding γ-lactone derivatives in good
M K Choudhury et al.
Indian journal of pharmaceutical sciences, 72(4), 531-533 (2011-01-11)
Triphenyltinbenzoate was synthesized using triphenyltinchloride and silver benzoate prepared from sodium benzoate. The structure of the synthetic compound was elucidated by spectral and C, H analysis. The antibacterial activities of the organotin compound were determined against four bacteria namely Escherichia
資料
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
ALD開発におけるマイクロエレクトロニクス相互接続には、銅蒸着プロセスが欠かせません。