Merck
561002
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC(CF3)=CH2
CAS番号:
分子量:
174.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.3550 (lit.)
bp
29-30 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(Br)=C
InChI
1S/C3H2BrF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2
InChI Key
QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene can be added to N2 gas in order to enhance its fire suppression efficiency.
アプリケーション
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene may be used in the synthesis of 3,3,3 -trifluoropropynyllithium anion via treatment with lithium diisopropylamide at a very low temperature(-78oC).
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
Jan Code
561002-VAR:
561002-5G:
561002-BULK:
561002-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of trifluoromethylated and gem-difluoromethylenated biologically interesting compounds from fluorine-containing synthons
Qing L F and Zheng F
Synlett, 2011(08), 1052-1072 (2011)
Fire protection with bromoalkene/nitrogen gaseous mixtures
Zou Y, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 40(21), 4649-4653 (2001)
Nucleophilic addition of 3, 3, 3-trifluoropropynyllithium to d-glyceraldimine: Concise synthesis of both enantiomers of 5, 5, 5-trifluoronorvaline
Chen Q, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 128(10), 1182-1186 (2007)