Merck
659851
Sigma-Aldrich
シクロプロピルボロン酸ピナコールエステル
96%
別名:
2-シクロプロピル-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,840
5 G
¥9,370
¥6,840
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,840
5 G
¥9,370
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17BO2
CAS番号:
分子量:
168.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,840
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.433
bp
146 °C
密度
0.922 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2CC2
InChI
1S/C9H17BO2/c1-8(2)9(3,4)12-10(11-8)7-5-6-7/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
XGBMQBPLWXTEPM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Cyclopropylboronic acid pinacol ester can be used:
  • As a cyclopropylating reagent in the study of thiophenol S-cyclopropylation, catalyzed by copper(II) acetate.[1]
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of 5-lipoxygenase activating protein (FLAP) inhibitor.[2]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F
引火点(℃)
40 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
659851-1G:
659851-VAR:
659851-BULK:
659851-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Emeline Benoit et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 15, 1162-1171 (2019-07-12)
The copper-promoted S-cyclopropylation of thiophenols using cyclopropylboronic acid is reported. The procedure operates under simple conditions to afford the corresponding aryl cyclopropyl sulfides in moderate to excellent yields. The reaction tolerates substitution in ortho-, meta- and para-substitution as well as
Keith R Fandrick et al.
The Journal of organic chemistry, 80(3), 1651-1660 (2015-01-07)
A practical sequence involving a noncryogenic stereospecific boronate rearrangement followed by a robust formylation with an in situ generated DCM anion has been developed for the asymmetric construction of an all-carbon quaternary stereogenic center of a FLAP inhibitor. The key