Merck
559423
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
98%
別名:
3-(Trifluoromethyl)-4-methylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H3(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
175.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.490 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
密度
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Cc1ccc(N)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-2-3-6(12)4-7(5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
InChI Key
JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline may be used as a starting reagent in the synthesis of tert-butyl 4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylcarbamate.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.1 °F - closed cup
引火点(℃)
101.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
559423-5G:
559423-1G:
559423-VAR:
559423-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design, synthesis, and biological evaluation of 3-(1 H-1, 2, 3-triazol-1-yl) benzamide derivatives as potent pan Bcr-Abl inhibitors including the threonine315? isoleucine315 mutant.
Li Y, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 55(22), 10033-10046 (2012)