Merck
337056
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメトキシ)アニリン
98%
別名:
α,α,α-トリフルオロ-p-アニシジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,010
25 G
¥10,100
¥3,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,010
25 G
¥10,100
About This Item
化学式:
CF3OC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
177.12
Beilstein:
2090209
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
InChI Key
XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-(トリフルオロメトキシ)アニリンは、次の合成に使用されました。
  • フッ素含有メソゲンを含む側鎖液晶性ポリメタクリレート[1]
  • 3-(キノリン-3-イル)アクリレートの誘導体[2]
  • モレキュラーシーブの存在下でのピリジンカルボキシアルデヒドとの縮合による一連の新規Shiff塩基[3]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
337056-5G:
337056-25G:
337056-VAR:
337056-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Addition of Me3SiCN to trifluoromethyl derivates of N-(pyridylmethylidene) anilines catalyzed by Lewis acids.
Iovel I, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 15(9), 733-743 (2001)
Microwave-assisted multistep synthesis of functionalized 4-arylquinolin-2 (1 H)-ones using palladium-catalyzed cross-coupling chemistry.
Glasnov TN, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(10), 3865-3870 (2005)
M Tugnait et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 28(5), 875-885 (2002-06-01)
A combination of 19F, 1H NMR and HPLC-NMR spectroscopic approaches have been used to quantify and identify the urinary-excreted metabolites of 4-trifluoromethoxyaniline (4-TFMeA) and its [13C]-labelled acetanilide following i.p. administration at 50 mg/kg to rats. The major metabolite excreted in
Synthesis of liquid-crystalline poly (meth) acrylates with 4-trifluoromethoxy-azobenzene mesogenic side-groups.
Prescher D, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 74(2), 185-189 (1995)