Merck
558966
Sigma-Aldrich
1-(2-フロイル)ピペラジン
97%
別名:
2-フロ酸ピペラジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12N2O2
CAS番号:
分子量:
180.20
Beilstein:
880196
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(N1CCNCC1)c2ccco2
InChI
1S/C9H12N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h1-2,7,10H,3-6H2
InChI Key
SADPINFEWFPMEA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-(2-Furoyl)piperazine may be used to synthesize:
  • 2-[4-(2-furoyl) piperazin-1-yl]-4-amino-6-benzyloxy-7-methoxyquinazoline hydrochloride monohydrate[1]
  • 2-[4-(2-furoyl)piperazin-1-yl]-4-amino-7-benzyloxy-6-methoxyquinazoline hydrochloride monohydrate[1]
  • 4-amino-2-[4-(2-furoyl)piperazin-1-yl]-quinazoline hydrochloride[2]
  • 6,7-dimethoxy-2-[4-(2-furoyl)-piperazin-1-yl]quinazoline-4-one hydrate[2]
  • 1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-(2-furoyl)-piperazine hydrogen oxalate[2]
  • 1-(3,4-dichlorobenzyl)-4-(2-furoyl)-piperazine hydrogen oxalate[2]
  • 4-(9-fluorenyl)-1-(2-furoyl)piperazine[2]
  • 2-[4-(2-furoyl)piperazin-1-yl]-benzimidazole hydrochloride hydrate[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
558966-5G:
558966-BULK:
558966-25G:
558966-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Search for the pharmacophore in prazosin for Transport-P.
Zunszain PA, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 13(11), 3681-3689 (2005)
Synthesis and identification of the major metabolites of prazosin formed in dog and rat.
Althuis TH and Hess HJD.
Journal of Medicinal Chemistry, 20(1), 146-149 (1977)